Learn More
ester pinacolique de l'acide 2-(4-Boc-pipérazino)pyrimidine-5-boronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Boc-piperazino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester |
| CAS | 940284-98-0 |
| Formule moléculaire | C19H31BN4O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H31BN4O4/c1-17(2,3)26-16(25)24-10-8-23(9-11-24)15-21-12-14(13-22-15)20-27-18(4,5)19(6,7)28-20/h12-13H,8-11H2,1-7H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ncc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| Nom IUPAC | 4-[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidin-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 390.29 |
| Poids de la formule | 390.2438 |