Learn More
2-(4-bromo-1-pyrazolyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15467778
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15467778 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15467778 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61270.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)benzonitrile
CAS 1184023-09-3
Formule moléculaire C10H6BrN3
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Synonyme 2-4-bromopyrazol-1-yl benzonitrile, 2-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 2-4-bromo-1-pyrazolyl benzonitrile
Clé InChI RPTLEHPSCLVUDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N2C=C(C=N2)Br
Nom IUPAC 2-(4-bromopyrazol-1-yl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 248.083
CID PubChem 61035135
Poids de la formule 248.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide