Learn More
2-(4-bromobenzyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10674015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10674015 5 g Flacon en verre ambré 5g
10113864 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10674015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC70610DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 118150-25-7
Formule moléculaire C11H9BrS
Poids moléculaire (g/mol) 253.157
Numéro MDL MFCD11841076
Clé InChI GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
CID PubChem 15322628
Nom IUPAC 2-[(4-bromophényl)méthyl]thiophène
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromobenzyl)thiophene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 253.16
Pourcentage de pureté 97%