Learn More
2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31007128
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007128 5 g
31002449 500 g
30990112 25 g
31004463 100 g
31005948 10 g
30990347 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31007128 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138505g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
CAS 5394-18-3
Formule moléculaire C12H12BrNO2
Numéro MDL MFCD00005905
Quantité 5 g
SMILES C1=CC=CC2=C1C(N(CCCCBr)C2=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 282.13
Pourcentage de pureté 97%