Learn More
Acide 2-[4-(bromométhyl)phényl]propionique, TRC
Code produit 30348069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348069 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB41594610G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
CAS 111128-12-2
Formule moléculaire C10H11BrO2
Quantité 10 g
Synonyme 4-(Bromomethyl)-alpha-methylbenzeneacetic Acid, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic Acid, 2-[p-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CBr)cc1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(bromométhyl)phényl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 243.1
Poids de la formule 241.9942