Learn More
2-(4-Bromophénoxy)-6-méthylpyrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10798835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10798835 5 g Flacon en verre ambré 5g
10163764 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10798835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62710DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 915707-62-9
Formule moléculaire C11H9BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.11
Numéro MDL MFCD09702408
Clé InChI VJZHVPRWFQZLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenoxy-6-methylpyrazine, pyrazine, 2-4-bromophenoxy-6-methyl, 4-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
CID PubChem 24229692
Nom IUPAC 2-(4-bromophénoxy)-6-méthylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 265.11
Pourcentage de pureté 97%