Learn More
2-(4-Bromophenoxy)tétrahydropyrane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485660 10 g 10g
11495660 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485660 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25914.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 36603-49-3 | C11H13BrO2 | 257.127 g/mol
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran can be used to produce 4-bromo-phenol at temperature of 20°C. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(4-bromophénoxy)tétrahydropyrane peut être utilisé pour produire du 4-bromo-phénol à une température de 20°C. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36603-49-3
Formule moléculaire C11H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 257.127
Numéro MDL MFCD00091551
Clé InChI MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydropyran, 2-4-bromophenoxy oxane, 2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydro, 2-4'-bromophenoxy-tetrahydropyran, 4-bromophenyl thp ether, acmc-209inn, bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy-tetrahydropyran
CID PubChem 4646436
Nom IUPAC 2-(4-bromophénoxy)oxane
SMILES C1CCOC(C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Point de fusion 55°C to 58°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 257.13
Pourcentage de pureté 98%