Learn More
2-(4-bromophényl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11392576
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392576 1 g 1g
11302586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08554.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68047-37-0
Formule moléculaire C18H11BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 351.203
Numéro MDL MFCD00050980
Clé InChI VZEIYIPOCFGTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenyl-5-1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, unii-3fs9b9sgx8, 3fs9b9sgx8, 2-4-bromophenyl-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-1-naphthalenyl, 5-4-bromophenyl-2-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2-1-naphthyl-5-4-bromophenyl-1,3,4-oxadiazole
CID PubChem 631794
Nom IUPAC 2-(4-Bromophényl)-5-naphtalène-1-yl-1,3,4-oxadiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Point de fusion 146°C to 149°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 351.2
Pourcentage de pureté 99%