Learn More
2-(4-Bromophényl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine |
| Point de fusion | 212°C to 216°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 399.03 |
| Pourcentage de pureté | 97% |