Learn More
2-(4-bromophényl)furane, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10709595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10709595 250 mg 250mg
10431134 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10709595 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34410CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 14297-34-8
Formule moléculaire C10H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 223.069
Numéro MDL MFCD07775614
Clé InChI FBIKSVALROQWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenyl furan, 2-4-bromophenyl-furan, pubchem2039, 2 4-bromophenyl furan, 2-p-bromophenyl furan, 4-bromo-2-furyl benzene, furan, 2-4-bromophenyl
CID PubChem 11276114
Nom IUPAC 2-(4-bromophényl)furane
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenyl)furan
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 223.07
Pourcentage de pureté 97%