Learn More
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, Thermo Scientific™
Code produit 11480070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480070 1 g 1g
11470070 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50590.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 2-(4-Bromophényle)imidazo[1,2-a]pyridine est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34658-66-7
Formule moléculaire C13H9BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 273.13
Numéro MDL MFCD00218250
Clé InChI GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromo-phenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl h-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1aihf, 2-4-bromophenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-? pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine #, imidazo 1,2-a pyridine,2-4-bromophenyl, imidazol 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl
CID PubChem 623416
Nom IUPAC 2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Quantité 1 g
Poids de la formule 273.13