Learn More
2,4-Butanesultone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Butanesultone |
| CAS | 1121-03-5 |
| Formule moléculaire | C4 H8 O3 S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Methyl-1,2λ6-oxathiolane-2,2-dione, 3-Methyloxathiolane 2,2-dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O3S/c1-4-2-3-7-8(4,5)6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | O=S1(=O)OCCC1C |
| Nom IUPAC | 3-méthyloxathiolane 2,2-dioxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.169 |
| Poids de la formule | 136.019 |