Learn More
2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)éthanol, TRC
Code produit 30340274
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30340274 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30340274 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB41870850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
CAS 1003992-83-3
Formule moléculaire C5H7N2OCl
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H7ClN2O/c6-5-3-7-8(4-5)1-2-9/h3-4,9H,1-2H2
SMILES OCCn1cc(Cl)cn1
Nom IUPAC 2-(4-chloropyrazol-1-yl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 146.57
Poids de la formule 146.0247