Learn More
2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)éthanol, TRC
Code produit 30334165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334165 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB418708500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
CAS 1003992-83-3
Formule moléculaire C5H7N2OCl
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H7ClN2O/c6-5-3-7-8(4-5)1-2-9/h3-4,9H,1-2H2
SMILES OCCn1cc(Cl)cn1
Nom IUPAC 2-(4-chloropyrazol-1-yl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 146.57
Poids de la formule 146.0247