Learn More
2-(4-chloro-2-fluorophényl)acétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10049391
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10049391 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10049391 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM10105DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
CAS 75279-53-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H5ClFN
Numéro MDL MFCD01312758
Quantité 1 g
Synonyme 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
Clé InChI RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
Nom IUPAC 2-(4-chloro-2-fluorophényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 169.583
CID PubChem 2736569
Poids de la formule 169.59
Pourcentage de pureté 97%