Learn More
Acide 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyle)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490154 50 g 50g
11400164 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490154 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13605.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85-54-1 | C14H8ClNO5 | 305.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85-54-1
Formule moléculaire C14H8ClNO5
Poids moléculaire (g/mol) 305.67
Numéro MDL MFCD00007082
Clé InChI RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 3'-nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, benzoic acid, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 2-4-chloro-3-nitrophenyl carbonyl benzoic acid, acmc-209q6m, ksc496o4t, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitro-benzoyl benzoic acid, 2-4'-chloro-3'-nitrobenzoyl benzoic acid
CID PubChem 66562
Nom IUPAC 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)acide benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Point de fusion 198°C to 201°C
Quantité 50 g
Poids de la formule 305.68
Pourcentage de pureté 98%