Learn More
Acide 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoïque, TRC
Product Code. 30351358
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30351358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30351358 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36843525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic Acid
CAS 85-54-1
Formule moléculaire C14H8ClNO5
Quantité 25 g
Synonyme 2-(3-Nitro-4-chlorobenzoyl)benzoic acid, 2-(4'-Chloro-3'-nitrobenzoyl)benzoic acid, 2-[(4-Chloro-3-nitrophenyl)carbonyl]benzoic acid, 3'-Nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, 4-Chloro-3-nitrobenzophenone-2'-carboxylic acid, NSC 15366
Formule InChI InChI=1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)acide benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 305.67
Poids de la formule 305.0091