Learn More
2-[4-(Chlorométhyle)phényle]-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10783964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783964 1 g Flacon en verre ambré 1g
10396804 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783964 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40224DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 906352-61-2
Formule moléculaire C10H8ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 209.691
Numéro MDL MFCD09064951
Clé InChI BFAWMDHRKPPXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-4-chloromethyl phenyl thiazole
CID PubChem 24229488
Nom IUPAC 2-[4-(Chlorométhyl)phényl]-1,3-thiazole
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C2=NC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 209.7
Pourcentage de pureté 97%