Learn More
2-[4-(chlorométhyl)pipéridino]pyrimidine, Thermo Scientific™
Code produit 10785822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10785822 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10677390 1 g Flacon en verre ambré -
10743522 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10785822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20724CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 111247-62-2
Formule moléculaire C10H14ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 211.693
Clé InChI XEOONRMTEFSPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chloromethyl piperidin-1-yl pyrimidine, 2-4-chloromethyl piperidino pyrimidine, 2-4-chloromethyl-piperidin-1-yl-pyrimidine, 2-4-chloromethyl piperidyl pyrimidine, 2-4-chloromethylpiperidin-1-yl pyrimidine
CID PubChem 14554091
Nom IUPAC 2-[4-(chlorométhyl)pipéridine-1-yl]pyrimidine
SMILES C1CN(CCC1CCl)C2=NC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(chloromethyl)piperidino]pyrimidine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 97%