Learn More
2-(-Chlorophénoxy)--méthylpropanenitrile,4-chlorophénoxy)-2-méthylpropanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10531122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531122 10 g Flacon en verre ambré 10g
10354102 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10531122 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00164EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 24889-11-0
Formule moléculaire C10H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 195.65
Numéro MDL MFCD00203862
Clé InChI JENFRDUXBGWJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanenitrile, 2-p-chlorophenoxy-2-methyl-propionitrile, 2-p-chloro-phenoxy-2-methyl-propionitrile, propanenitrile,2-4-chlorophenoxy-2-methyl, propanenitrile, 2-4-chlorophenoxy-2-methyl
CID PubChem 2781321
Nom IUPAC 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile
% min. CAS 97.0
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire ClC6H4OC(CH3)2CN
Poids de la formule 195.65
Pourcentage de pureté 97%