Learn More
Acide 2-(4-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10572591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
Code produit. 10572591
Marque: Thermo Scientific Acros 189092500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 882-09-7
Formule moléculaire C10H11ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.65
Numéro MDL MFCD00004192
Clé InChI TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme clofibric acid, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanoic acid, chlorofibrinic acid, clofibrinic acid, chlorfibrinic acid, clofibrin, chlorophibrinic acid, pcib, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropionic acid, clofibrate free acid
CID PubChem 2797
ChEBI CHEBI:34648
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophénoxy)-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(C)(C(=O)O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120.0°C to 123.0°C
Couleur Marron à jaune
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC6H4OC(CH3)2CO2H
Quantité 250 g
Merck Index 15, 2371
Poids de la formule 214.65
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline