Learn More
2-(4-chlorophénoxy)-6-fluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484870 1 g 1g
11474870 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484870 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50847.03
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 902836-82-2 | C13H8ClFO2 | 250.653 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902836-82-2
Formule moléculaire C13H8ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 250.653
Numéro MDL MFCD08061024
Clé InChI JEPXYNGAXLVUMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenoxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-4-chloro-phenoxy-6-fluoro-benzaldehyde, acmc-20aopr
CID PubChem 42553314
Nom IUPAC 2-(4-chlorophénoxy)-6-fluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.66
Pourcentage de pureté 98%