Learn More
Acide 2-(4-Chlorophénoxy)acétique, TRC
Code produit 30355992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355992 1 g 1g
30352007 50 g 50g
30357029 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30355992 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3749951G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-88-3
Formule moléculaire C8 H7 Cl O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Synonyme Acetic acid, (4-chlorophenoxy)- (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)- (8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)acetic acid, (4-Chlorophenoxy)acetic acid, (p-Chlorophenoxy)acetic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)acetic acid, 4-CPA, BI 12, HP 55, NSC 8769, NSC 9213, P 10, PCPA, Tomatone, Tomatotone, p-CPA
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophénoxy)acétique
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenoxyacetic acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Poids de la formule 186.0084