Learn More
2-(4-Chlorophénoxy)aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Chlorophenoxy)aniline |
| CAS | 2770-11-8 |
| Formule moléculaire | C12 H10 Cl N O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-(4-Chlorophenoxy)benzenamine, o-(p-Chlorophenoxy)aniline, 2-Amino-4'-chlorodiphenyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10ClNO/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8H,14H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2 |
| Nom IUPAC | 2-(4-chlorophénoxy)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.67 |
| Poids de la formule | 219.0451 |