Learn More
2-(4-Chlorophenoxy)ethanol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30802947
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30802947 25 g
30798613 5 g
30794114 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30802947 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1117025g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenoxy)ethanol
CAS 1892-43-9
Formule moléculaire C8H9ClO2
Numéro MDL MFCD00014036
Quantité 25 g
SMILES ClC1=CC=C(OCCO)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 172.61
Pourcentage de pureté 98%