Learn More
2-(4-Chlorophénoxy)éthanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491848 5 g 5g
11401858 25 g 25g
11411858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14508.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1892-43-9 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
2-(4-Chlorophenoxy)ethanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(4-chlorophénoxy)éthanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 3,1 g/l à 25°C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1892-43-9
Formule moléculaire C8H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.608
Numéro MDL MFCD00014036
Clé InChI GEGSSUSEWOHAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenoxy ethanol, chlorophetanol, fungisan, ethanol, 2-4-chlorophenoxy, chloro-p-phenoxetol, 2-p-chlorophenoxy ethanol, p-chlorophenyl glycol ether, p-chlorophenyl monoglycol ether, p-chlorfenylmonoglykolether, ethanol, 2-p-chlorophenoxy
CID PubChem 15907
Nom IUPAC 2-(4-chlorophénoxy)éthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenoxy)ethanol
Point de fusion 30°C
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.551
Numéro UN UN2811
Beilstein 1365684
Point d’ébullition 135°C to 136°C (6 mmHg)
Informations sur la solubilité Soluble in water 3.1g/L @ 25°C.
Poids de la formule 172.61
Pourcentage de pureté ≥98%