Learn More
Chlorhydrate de (2-(4-chlorophényl)-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine, 97 %, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10737885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10737885 5 g 5g
10196802 250 mg 250mg
10055682 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10737885 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01299DE
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 690632-35-0
Formule moléculaire C10H10Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 261.16
Numéro MDL MFCD05865127
Clé InChI PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
CID PubChem 2794737
SMILES Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Nom IUPAC [-(-Chlorophényl)--thiazol--yl]méthanamine2-(4-chlorophényl)-1,3-thiazol-4-yl]méthanamine ; chlorhydrate
Poids de la formule 261.18
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique