Learn More
2-(4-Chlorophényl)-2-méthylmorpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479800 250 mg 250mg
11489800 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479800 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51010.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109461-44-1 | Molecular Formula: C11H14ClNO | Molecular Weight: 211.689 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109461-44-1
Formule moléculaire C11H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 211.689
Numéro MDL MFCD08061115
Clé InChI IJDDASQRAPIORY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-chloro-phenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c8s6, morpholine,2-4-chlorophenyl-2-methyl
CID PubChem 3066043
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényle)-2-méthylmorpholine
SMILES CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 99%