Learn More
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31097435
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31097435 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31097435 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD118891g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
CAS 6258-30-6
Formule moléculaire C10H11ClO2
Numéro MDL MFCD00044814
Quantité 1 g
SMILES O=C(O)C(C)(C1=CC=C(Cl)C=C1)C
Poids moléculaire (g/mol) 198.65
Pourcentage de pureté 98%