Learn More
2-(4-chlorophényl)-3 -oxopropanenitrile, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10354732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10354732 1 g Flacon en verre ambré 1g
10792503 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354732 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB01054DA
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 62538-21-0
Formule moléculaire C9H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 179.60
Numéro MDL MFCD00052669
Clé InChI DAEXXSXAEMFPHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-4-chlorophenyl-2-cyanoacetaldehyde, usaf el-67, alpha-formyl-p-chlorophenylacetonitrile, acetonitrile, 2-p-chlorophenyl-2-formyl, benzeneacetonitrile, 4-chloro-.alpha.-formyl, 3-10-00-03025 beilstein handbook reference, 4-chlorophenylcyanoacetaldehyde, benzeneacetonitrile,4-chloro-a-formyl, 2-formyl-2-4-chlorophenyl acetonitrile
CID PubChem 44090
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClC6H4CH(CN)CHO
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.61
Pourcentage de pureté 95%