Learn More
2-(4-Chlorophényl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15499568
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15499568
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63081.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 156-41-2 | C8H11ClN | 156.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-41-2
Formule moléculaire C8H11ClN
Poids moléculaire (g/mol) 156.63
Numéro MDL MFCD00008191
Clé InChI SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
CID PubChem 67430
Nom IUPAC 2-(4-chlorophenyl)ethan-1-aminium
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Densité 1.120 g/mL
Point d’ébullition 60°C to 65°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 106°C (223°F)
Quantité 100 g
Beilstein 508247
Poids de la formule 155.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide