Learn More
2-(4-Chlorophenyl)indole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410224
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410224 5 g 5g
11400224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13638.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1211-35-4 | C14H10ClN | 227.691 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1211-35-4
Formule moléculaire C14H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 227.691
Numéro MDL MFCD00047159
Clé InChI KDNXKQSAAZNUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenyl-1h-indole, 2-4-chlorophenyl indole, indole, 2-4-chlorophenyl, 2-p-chlorophenyl indole, maybridge1_005860, 2-p-chlorphenyl-indol, 2-4-chlorophenyl-indole, 2-4-chlorphenyl-1h-indole, 1h-indole,2-4-chlorophenyl, 2-4-chloro-phenyl-1h-indole
CID PubChem 220463
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)-1H-indole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenyl)indole
Point de fusion 205°C to 207°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 227.7
Pourcentage de pureté 98%