Learn More
Chlorhydrate de 2-[(4-chlorophényl)méthoxy]-N,N-diméthyléthanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1135085-85-6 |
| Formule moléculaire | C11H16ClNO . HCl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-[(p-Chlorobenzyl)oxy]-N,N-dimethyl-ethylamine Hydrochloride, NSC 47342 Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-13(2)7-8-14-9-10-3-5-11(12)6-4-10;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCOCc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-[(4-clorofenil)metoxi]-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.16 |
| Poids de la formule | 249.0687 |