Learn More
Acide 2-(4-chlorophényl)propanoïque, TRC
Code produit 30365963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365963 50 mg -
30356034 500 mg 500mg
30353016 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365963 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38182550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-95-4
Formule moléculaire C9H9O2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 184.62
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophényl)propanoïque
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 184.0291