Learn More
2-[(4-chlorophényl)sulfonyl]éthanéthioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10793663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793663 10 g Flacon en verre ambré 10g
10069481 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB01724EA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 59865-87-1
Formule moléculaire C8H8ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 249.73
Numéro MDL MFCD00052824
Clé InChI OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
CID PubChem 2743732
SMILES NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClC6H4SO2CH2CSNH2
Quantité 10 g
Nom IUPAC 2-(4-chlorobenzènesulfonyle)ethanethioamide
Poids de la formule 249.74
Pourcentage de pureté 97%