Learn More
2-[(4-chlorophényl)thio]benzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10059061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10059061 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10059061 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM02217DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(4-Chlorophenyl)thio]benzaldehyde
CAS 107572-07-6
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H9ClOS
Formule linéaire ClC6H4SC6H4CHO
Numéro MDL MFCD00051766
Quantité 1 g
Synonyme 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
Clé InChI CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)sulfanylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 248.724
CID PubChem 2778624
Poids de la formule 248.73
Pourcentage de pureté 95%