Learn More
2-(4-Chlorophénylsulfonyl)thioacétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15443547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443547 250 mg 250mg
11366919 1 g 1g
11376919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15443547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26806.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59865-87-1
Formule moléculaire C8H8ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 249.73
Numéro MDL MFCD00052824
Clé InChI OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
CID PubChem 2743732
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)sulfonyléthanethioamide
SMILES NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenylsulfonyl)thioacetamide
Point de fusion 186°C to 190°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 249.73
Pourcentage de pureté 97%