Learn More
2-(4-chlorophénylthio)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425263 5 g 5g
11435263 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12852.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248.724 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107572-07-6
Formule moléculaire C13H9ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 248.724
Numéro MDL MFCD00051766
Clé InChI CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
CID PubChem 2778624
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)sulfanylbenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Point de fusion 71°C to 74°C
Point d’ébullition 102°C to 104°C (14 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 5810711
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 248.72
Pourcentage de pureté 98%