Learn More
2-(4-chlorophénylthio)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11435263
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11435263 25 g 25g
11425263 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11435263 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12852.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248.724 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107572-07-6
Formule moléculaire C13H9ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 248.724
Numéro MDL MFCD00051766
Clé InChI CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
CID PubChem 2778624
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)sulfanylbenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Point de fusion 71°C to 74°C
Point d’ébullition 102°C to 104°C (14 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 5810711
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 248.72
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.