Learn More
2-(4-chlorosulfonylphényl)éthyltriméthoxysilane, solution à 50 % dans le dichlorométhane, Ac, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10321820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10321820 100 mL Flacon en verre AcroSeal™
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    421.65€ / 100mL
    Économisez 98.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
CAS 126519-89-9, 75-09-2
% min. CAS 45.0
% max. CAS 55.0
Couleur Jaune
Point d’ébullition >40.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C11H17ClO5SSi
Numéro MDL MFCD00054774
Quantité 100 mL
Synonyme 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane, 4-2-trimethoxysilylethyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl, 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane in methylene chloride, has free sulfonic acid, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20ete8, 4-chlorosulfonyl phenethyltrimethoxysilane
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI NYIDSUMRGUILGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO[Si](CCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)(OC)OC
Nom IUPAC 4-[2-(trimethoxysilyl)ethyl]benzene-1-sulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol) 324.85
CID PubChem 2733807
Poids de la formule 324.85
Pourcentage de pureté 45 to 55% (solids)
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.