Learn More
2,4'-DDE, TRC
Code produit 30009049
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009049 500 mg 500mg
30008354 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD195200500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3424-82-6
Formule moléculaire C14 H8 Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 318.03
Synonyme Ethylene, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- (6CI,8CI), 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene, 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethylene, 2,4'-DDE, 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethylene, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene, NSC 59908, o,p'-DDE, o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene
Nom IUPAC 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene
SMILES ClC(=C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4'-DDE
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H
Poids de la formule 315.938
Pourcentage de pureté >95%