Learn More
2,4-di-tert-butylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10599043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10599043 100 g Flacon en verre 100g
10458510 5 g Flacon en verre 5g
10732105 25 g Flacon en verre 25g
10553521 500 g Flacon en verre 500g
10173590 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
15254654 25 kg Tambour métallique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10599043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160121000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-76-4
Numéro MDL MFCD00008828
Clé InChI ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
CID PubChem 7311
Nom IUPAC 2,4-ditert-butylphénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Di-tert-butylphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.0°C to 59.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 264.0°C
Point d’éclair 115°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H22O
Formule linéaire [(CH3)3C]2C6H3OH
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Poids de la formule 206.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.