Learn More
2,4-diacétylphloroglucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214288 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15214288 1 g 1g
15224288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214288 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    189.65€ / 1g
    Économisez 39.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2161-86-6 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2161-86-6
Formule moléculaire C10H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 210.19
Numéro MDL MFCD00100483
Clé InChI PIFFQYJYNWXNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diacetylphloroglucinol, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethan-1-one, diacetylphloroglucinol, phloroglucinol, diacetyl, unii-8xv4yyo3wn, 8xv4yyo3wn, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bisethanone, ethanone,1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bis, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-phenyl ethanone
CID PubChem 16547
ChEBI CHEBI:78688
Nom IUPAC 1-(3-acétyl-2,4,6-trihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C(C(C)=O)=C(O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diacetylphloroglucinol
Point de fusion 164.0°C to 169.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.18
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Diacetylphloroglucinol, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.