Learn More
2,4-diacétylphloroglucinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Diacetylphloroglucinol |
| CAS | 2161-86-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C10 H10 O5 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O |
| Nom IUPAC | 1-(3-acétyl-2,4,6-trihydroxyphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.18 |
| Poids de la formule | 210.0528 |
| Afficher plus |