Learn More
2,4-diacétylphloroglucinol, TRC
Code produit 30362901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362901 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362901 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD365500500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 H10 O5
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
Nom IUPAC 1-(3-acétyl-2,4,6-trihydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 210.18
Poids de la formule 210.0528
Pourcentage de pureté >95