Learn More
2,4-diacétylphloroglucinol, TRC
Code produit 30355756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355756 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355756 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD36550010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 H10 O5
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
Nom IUPAC 1-(3-acétyl-2,4,6-trihydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 210.18
Poids de la formule 210.0528
Pourcentage de pureté >95