Learn More
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 98 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine |
| Point de fusion | 199°C to 202°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 118455 |
| Poids de la formule | 144.56 |
| Pourcentage de pureté | 98% |