Learn More
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 98 %
Code produit 11413378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413378 25 g 25g
11403378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17780.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-83-2
Formule moléculaire C4H5ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 144.562
Numéro MDL MFCD00006097
Clé InChI QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
CID PubChem 67432
Nom IUPAC 6-chloropyrimidine-2,4-diamine
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Point de fusion 199°C to 202°C
Quantité 25 g
Beilstein 118455
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 98%