Learn More
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494757 500 g 500g
11474757 25 g 25g
11484757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21240.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.119 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-06-4
Formule moléculaire C4H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 126.119
Numéro MDL MFCD00006098
Clé InChI SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
CID PubChem 2944
Nom IUPAC 2,6-diamino-1H-pyrimidine-4-one
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Point de fusion 285°C to 286°C (decomposition)
Quantité 500 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2981
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 96%