Learn More
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773455 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10773455 25 g 25g
10010740 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773455 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112240250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-06-4
Formule moléculaire C4H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00006098
Clé InChI SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
CID PubChem 2944
Nom IUPAC 2,6-diamino-1H-pyrimidine-4-one
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 270.0°C to 290.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 24, 469
Merck Index 15, 2983
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.5g/L (20°C).
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.